Läs mer
Acetic Acid Glacial, Extra Pure, SLR, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072766 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 11463473
Brand: Fisher Chemical A/0360/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 2,5 L, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, HDPE-plastflaska, flytande, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16°C
Kokpunkt 117°C
Färg Färglös
Formel vikt 60.05g/mol
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.