Läs mer
Ättiksyra, glacial (HPLC), Fisher Chemical™
Produktkod. 10365020 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 10365020
Brand: Fisher Chemical A/0406/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 1L, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, plastbelagd glasflaska, 2,5, flytande, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16°C
Kokpunkt 117°C
Färg Färglös
Formel vikt 60.05g/mol
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid