Läs mer
Ättiksyra Glacial, USP , Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548014
Kvantitet:
0.5 L
2.5 L
Förpackning:
Clear bottle
Klar glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 15548014
Brand: Macron Fine Chemicals 250214
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överensstämmer med kraven i United States Pharmacopeia (USP ).
  • Uppfyller de krav som krävs för användning i farmaceutisk bearbetning och receptbelagd sammansättning
  • Produkten regleras av Food and Drug Administration
  • Tillverkad enligt gällande god tillverkningssed (cGMP)
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glacial Acetic Acid
pH 2.5 (at 20°C)
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118 °C
Färg Färglös
Utseende Klart
Analysprocentintervall 99.7 to 100.5%
Linjär formel CH3COOH
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 60.05g/mol
Kvalitet USP
Densitet 1.05g/cm3 at 20°C
Kvantitet 0.5 L
Flampunkt 39 to 40°C
Förpackning Klar glasflaska
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).