Läs mer
Ättiksyra, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072847 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL Ampule
10 x 1 mL Ampule
50 mL Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 ampull
10 ampuller
50ml
Produktkod. 11337540
Brand: Fisher Chemical A1131AMP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 50mL, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, 2,5, vätska, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16°C
Kokpunkt 117°C
Färg Färglös
Formel vikt 60.05g/mol
Kvantitet 1 x 1 mL Ampule
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, Optima LCMS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.