Läs mer
Ättiksyralösning, 0,1M, Honeywell™
Produktkod. 15624130 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15624130
Brand: Honeywell-Fluka 342541L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,1 M CH3COOH (0,1N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Linjär formel CH3CO2H
MDL-nummer MFCD00036152
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 0.1M
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60.05g/mol
Kvantitet 1 L