Läs mer
Acetone, 99+%, extra pure
Product Code. p-3212331 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
Product Code. 10479480
Brand: Thermo Scientific Acros 177170010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95.0°C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >4°C
Densitet 0.7900g/mL, 0.79
Kokpunkt 56.0°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt -20°C (-4°C)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3585
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
UN-nummer 1090; Colorless
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Vatten 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.