Läs mer
Aceton, BAGARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568494 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15568494
Brand: Avantor J.T.Baker 900601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Kvantitet 500 mL
Flampunkt -20°C (-4°C)
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Densitet 1L = 0.79kg
Formel vikt 58.08
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).