Läs mer
Aceton, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| CAS | 67-64-1 |
| Ångtryck | 247mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.32 mPaS at 20°C |
| Ångdensitet | 2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C3H6O |
| MDL-nummer | 8765 |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Visa mer |