Läs mer
Acetone, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Produktkod. p-3256841
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11318397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032451.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Aceton används i spektrofotometri och miljötester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt °C to 94°C
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.791 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt -17°C (1°F)
Odör Characteristic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.359
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vikt 58.08
Kvalitet Spektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.