Läs mer
Acetonitril, avancerad HPLC-kvalitet för HPLC-gradientanalys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
Description
Acetonitril, avancerad HPLC-kvalitet för HPLC-gradientanalys
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -46°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 81°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 97mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.36cp at 20°C |
| Formel vikt | 41.05g/mol |