Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 %, för LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7072146
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
250ml
4 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15604750
Brand: Honeywell-Chromasolv 34967250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Färg Färglös
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 250 mL
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Formel vikt 41.05
Procent renhet ≥99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.