Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™ , för HPLC, gradientgrad,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -48°C |
| Namnnotering | for HPLC |
| Abs. | HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU |
| Densitet | 0.786g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 81°C to 82°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Brytningsindex | n20/D 1.344 |
| Linjär formel | CH3CN |
| Ångtryck | 72.8mmHg (20°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.