Läs mer
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7073693
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15674760
Brand: Honeywell-Chromasolv 349981L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ny kvalitet CHROMASOLV™ Plus acetonitril är lämplig för alla applikationer inklusive: masspektrometri, HPLC, TLC , GPC, UV, IR, GC, analys av bekämpningsmedelsrester och RNA/DNA-syntes och rening. Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter.
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C
Namnnotering for HPLC
Abs. HPLC-gradient/210nm ≤1mAU
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kokpunkt 81°C to 82°C
Kvantitet 1 L
Brytningsindex n20/D 1.344
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato