Läs mer
Acetonitril, för DNA-syntes och proteinsekvensering, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5 L, 81 grader C, Färglös, 41,05 g/mol, -46 grader C, 1878, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 grader C vid 20 grader
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -46°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 81°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 97mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.36cp at 20°C |
| Formel vikt | 41.05g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.