Läs mer
Acetonitril E CHROMASOLV™ , för HPLC, för UV,≥ 99,9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7073738
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15684680
Brand: Honeywell-Chromasolv 348881L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för HPLC, för UV,≥ 99,9 % (GC)
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C
Namnnotering for HPLC, for UV
Densitet 0.786g/mL at 25°C(lit.)
Kokpunkt 81°C to 82°C
Kvantitet 1 L
Brytningsindex n20/D 1.344
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Molekylvikt (g/mol) 41.053
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.