Läs mer
Acetonitril, HPLC för fluorescensdetektion, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072780 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10040010
Brand: Fisher Chemical A/0630/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H3N
Ångtryck 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Formel vikt 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.