Läs mer
Acetonitril, UHPLC-kvalitet, för gradientanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8015109 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 11317080
Brand: Fisher Chemical A/0650/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Acetonitril av UHPLC-grad för gradientanalys med konsistens från lot till lot som säkerställer reproducerbara resultat.
  • Effektivitet: konsistens från parti till parti säkerställer reproducerbara resultat
  • Låga surhets-/alkalinitetsnivåer undviker interaktioner med prover
  • Toppform: lågt baslinjeljud vid 210 nm och 254 nm förbättrar toppformen
  • Hastighet: filtrerad till 0,1μ m, vilket gör att analys kan utföras snabbare vid högre tryck med mindre risk för pumpblockeringar
  • Känslighet: störningsfri med enastående hög UV-överföring för förbättrad upplösning och känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 97 mbar at 20°C
Viskositet 0.36 cp at 20°C
Formel vikt 41.05 g/mol
Kvalitet UHPLC