Läs mer
Acetonitril, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. p-7138045 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
Produktkod. 10231461
Brand: JT Baker 9017.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba, reproducerbara prestanda och separationsresultat. Acetonitril, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ är ett applikationsoptimerat, funktionstestat HPLC-reagens/lösningsmedel som maximerar genomströmning och enkel användning utan att offra effektivitet eller reproducerbarhet.
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
  • Låga bakgrunder fria från främmande toppar
  • Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
  • Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
  • Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
  • Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
  • Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Abs. Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm
Färg Färglös
CAS 75-05-8
Utseende Passes test
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 4.4 - 16 Vol %
Flampunkt 5°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 525°C
Odör Aromatic
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Ultra Gradient HPLC Grade
Brytningsindex 1.344 n20/d
Rester efter avdunstning Max. 1 ppm
Molekylformel C2H3N
Titrerbar syra Max. 0.0008meq/g
Linjär formel CH3CN
Titrerbar bas Max. 0.0006meq/g
Viskositet 0.39 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.01%
Synonym Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Löslighetsinformation Fully miscible (in water)
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .