Läs mer
Micronova™ ACME gängadaptrar
Produktkod. p-9183001 Handla allt Micronova Produkter
Längd (engelska):
5,75 tum.
8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12847033
Brand: Micronova™ SSA2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två versionerna av ACME-adaptrar av rostfritt stål ansluter gängade borst- och moppadaptrar till Quick Disconnect, SSU Series Handles (SSA-3), eller anslut Quick Disconnect-moppadaptrar till gängade handtag (SSA-2).
De Micronova ACME trådadaptrar fungerar som kopplingen mellan olika Micronova Adaptrar och antingen gängade eller snabbkopplingshandtag. SSA-2 tjänar till att ansluta en rad Quick Disconnect-moppadaptrar och rengöringsverktyg med gängade handtag, såsom handtag i STA-serien. SSA-3 tjänar till att ansluta en rad gängade borstar och moppadaptrar, såsom QPSL-serien, med handtagen i SSU-serien Quick Disconnect i rostfritt stål.
  • ACME gängade adaptrar
  • Rostfritt stål med polyketonkopplingar
  • Ansluter olika adaptrar till antingen gängade eller snabbkopplade handtag
  • SSA-2 ansluter gängade handtag till QD-mopp och verktygsadaptrar
  • SSA-3 ansluter gängade mopp- och borstadaptrar till QD SSU-handtag
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Acme gängadapter hona
Längd (engelska) 8 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 20 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Gängad kontakt för handtag och QD-moppadaptrar och verktyg
För användning med (applikation) För isolatorer och liknande slutna kåpor, låt vaktmästarhuvuden eller handtag läggas till det universella systemet
Färgkodad No
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyketon