missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytiva AcroCap™ Övertrycksanordningar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Sterilisering genom gammastrålning
- Eliminerar risken för cellgifter från EtO-sterilisering
- Inbyggd hydrofob ventil förhindrar luftlås
- Produkten är inte godkänd för användning i medicinsk klinisk kirurgi eller andra patientapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PES (hydrofil) |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 15 cm |
| Inloppsstil | 1/4 tum slang hulling inre avsmalning |
| Outlet stil | 1/4 tum slang hulling inre avsmalning |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering