Läs mer
Cytiva AcroPak™ 1500 kapslar med Supor™ EKV-membran
Produktkod. p-7089717
Outlet stil:
1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
1/2 tum. Slang Barb
Produktkod. 17134241
Brand: Cytiva 12467
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak Kapslar för buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor.
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
  • Designad endast för forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 1500 cm 2
Outlet stil 1/2 tum. Slang Barb
Kvantitet 1 st.