Läs mer
Cytiva AcroPak™ 200 kapslar med Fluorodyne™ II membran
Produktkod. 17154211
Porstorlek:
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 17154211
Brand: Cytiva 12069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak™ 200 kapslar endast avsedda för forskningsapplikationer.
  • Effektiva bearbetningsvolymer upp till 20 L
  • Fluorodyne II (PVDF) membran är kompatibelt med vattenhaltiga och många organiska lösningsmedel
  • AcroPak 20 filter är designade för att ge bekvämlighet till små och medelstora filtreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 200 cm 2
Antal per förpackning 3/Pk.
Outlet stil Trampad slang Barb