Läs mer
Cytiva AcroPak™ 200 kapslar med Supor™ EKV-membran
Produktkod. 17144221
Outlet stil:
1/2 tum. Sanitär fläns
Trampad slang hulgelinlopp, trappad slang hulgelutlopp med påfyllningsklocka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 17144221
Brand: Cytiva 12094
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • Effektiv bearbetning av vätskevolymer upp till 20 L
  • Inbyggt förfilter förlänger filtrets livslängd när partikelhaltiga lösningar, såsom seruminnehållande media, bearbetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 200 cm 2
Outlet stil Trampad slang hulgelinlopp, trappad slang hulgelutlopp med påfyllningsklocka
Kvantitet 3/Pk.