Läs mer
Cytiva AcroPak™ 200 kapslar med Supor™ EKV-membran
Outlet stil:
1/2 tum. Sanitär fläns
Trampad slang hulgelinlopp, trappad slang hulgelutlopp med påfyllningsklocka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Effektiv bearbetning av vätskevolymer upp till 20 L
- Inbyggt förfilter förlänger filtrets livslängd när partikelhaltiga lösningar, såsom seruminnehållande media, bearbetas
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 220 cm |
| Outlet stil | 1/2 tum. Sanitär fläns |
| Kvantitet | 3/Pk. |