Läs mer
Cytiva AcroPak™ 400 kapslar med Supor™ EKV-membran
Outlet stil:
1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
Beskrivning
- För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 375 cm 2 |
| Outlet stil | 1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet |
| Kvantitet | 1 st. |