Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-Methylenebiacrylamide 37,5:1, för biokemi, 40% blandningslösning
Produktkod. 10397511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10397511
Brand: Thermo Scientific Chemicals 330225000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Akrylamid/N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, är en vattenlöslig förening som tvärbinds för att producera polyakrylamidgeler som används i stor utsträckning vid kromatografi och elektroforetisk syraseparation av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide är ett vattenlösligt, luktfritt, vitt kristallint pulver
  • Denna förening polymeriserar i närvaro av fria radikaler för att generera geler vars porstorlek kan regleras genom att manipulera de relativa koncentrationerna av denna blandning av föreningar
Användningsområden
  • Polyakrylamidgeler används ofta inom biokemi, rättskemi, genetik, molekylärbiologi och bioteknik för att separera proteiner eller nukleinsyror, enligt deras elektroforetiska rörlighet
  • På grund av deras högre upplösning jämfört med andra geler används polyakrylamidgeler också vid analys av mindre RNA-arter från blandade prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Kemiskt namn eller material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Vätska
Akrylsyra 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS Min % 59.0
CAS Max % 61.0
Konduktivitet 3μS/cm Max.
Färg Färglös
Kvantitet 500 ml
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide, Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.