Läs mer
Cole-Parmer™ Vinklad pipetthållare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
Vinklad pipetthållare; Material: Akryl
Beskrivning
- Håller pipetter till hands och välorganiserade.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipetställ |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 88.9 mm |
| Bredd (engelska) | 3,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 406.4 mm |
| Höjd (engelska) | 16 tum |
| Djup (engelska) | 11,5 tum. |
| Djup (metriskt) | 292.1 mm |