Läs mer
Fisherbrand™ Akrylställ för autosamplerflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Positioner:
25
40
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskställ |
| Förslutning ingår | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Akryl |
| Positioner | 50 |
| För användning med (utrustning) | ND8 crimpflaskor |
| Antal per förpackning | 1 |
| Mått (L x B x H) | 173 x 91 x 20 mm |