Läs mer
Activated charcoal, iodinated
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Activated charcoal |
| Färg | Black |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 250 g |
| Merck Index | 14, 1807 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vikt | 12 |
| Procent renhet | 5%, exact strength on the certificate of analysis |
| Fysisk form | Thin Rods |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Activated charcoal, iodinated
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.