Läs mer
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Produktkod. 12627826 Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
Kvantitet:
10/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12627826
Brand: Epredia™ 160050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Choose between two sizes of Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers, available in 60 mm and 80 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 80 x 18mm; 50/cs.
Produkttyp Disposable, Magnetic
För användning med (utrustning) Disposable Magnetic Blade Carrier
Kvantitet 50/Cs.
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 18 mm