Läs mer
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Produktkod. 12697816 Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
Kvantitet:
10/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12697816
Brand: Epredia™ 160010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Choose between two sizes of Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers, available in 60 mm and 80 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 60 x 18mm; 10/cs.
Produkttyp Disposable, Magnetic
För användning med (utrustning) Disposable Magnetic Blade Carrier
Kvantitet 10/Cs.
Längd (metrisk) 60 mm
Bredd (metrisk) 18 mm