missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter för bärare nr. 4780

Artikelnummer. 10639453
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24 x 1,5 till 2 ml rör
250 ml
35 x 1,1 till 5 ml rör
4 x 50 ml
400 ml
7 x 25 till 30 ml rör
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10639453

missing translation for 'mfr': Hettich™ 4772

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • Adapter för bärare nr. 4780
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer

Spezifikation

Typ Rotoradapter
Typ av rör Burk med hög kapacitet
Kapacitet 400 ml
Max. Diameter på rör 84 mm
Max. Rörlängd 136 mm
För användning med (utrustning) Transportör nr. 4780
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt