Läs mer
Fisherbrand™ Adaptrar för Fisherbrand™ accuSpin™ 4-placesrotor med rektangulär skopa
Produktkod. 10044900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Behållartyp:
Flaska
Färg:
Brun
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10044900
Brand: Fisherbrand™ 75005387
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Adaptrar säljs individuellt och finns i andra storlekar för bekvämlighet.
Fit in rectangular bucket 13-100-587 for swinging bucket rotor 13-100-584; also can be used in sealed rotor 13-100-589.
Beställningsinfo
Adaptrar säljs styckvis. Beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn. Andra adapterstorlekar finns tillgängliga online.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) accuSpin 1/1R 4-Place Rotor
Färg Brun
Behållartyp Flaska