Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 400mL hink
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
2,6 till 5 ml
400 ml
50 ml
7 till 17 ml
Typ av rör:
Konisk
Plan
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Två adaptrar per förpackning
- Kompatibel med koniska eller platta rör och skopor för Eppendorf rotorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Plan |
| Kapacitet | 2,6 till 5 ml |
| För användning med (utrustning) | 25 rundbottnade rör, 2,6 - 5 mL, för 500 mL rektangulära hinkar i Rotor A-4-81 och S-4x500 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 13 mm |
| Antal platser | 100 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |