Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 400mL hink
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
2,6 till 5 ml
400 ml
50 ml
7 till 17 ml
Typ av rör:
Konisk
Plan
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Två adaptrar per förpackning
- Kompatibel med koniska eller platta rör och skopor för Eppendorf rotorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Plan |
| Kapacitet | 400 ml |
| För användning med (utrustning) | 400 ml hink |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 81 mm |
| Antal platser | 4 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |