Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulära skopor i A-4-81 Rotor
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
15 ml
180 till 250 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Rotoradaptrar
- För rektangulära skopor
- Finns i ett brett utbud av storlekar för att passa olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 15 ml |
| För användning med (utrustning) | 400mL rektangulär skopa för Rotor A-4-81 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 17.5 mm |
| Antal platser | 48 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |