Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulära skopor i A-4-81 Rotor
Produktkod. p-8003413 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
15 mL
180 till 250 ml
2.6 to 7 mL
3 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11830242
Brand: Eppendorf™ 5810722004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lägg till flexibilitet till A-4-81 Rotor för Eppendorf Centrifugera 5810/5810 R med dessa adaptrar
  • Rotoradaptrar
  • För rektangulära skopor
  • Finns i ett brett utbud av storlekar för att passa olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 15 mL
För användning med (utrustning) 400mL rektangulär skopa för Rotor A-4-81
Borrningsstorlek (metrisk) 17.5 mm
Antal platser 48
Antal per förpackning 2 förpackningar