Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
15 ml
20 ml
25 ml
5 till 7 ml
9 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adapter för Rotor A-4-38
- För centrifugering av bloduppsamlingsrör eller 15/50 ml koniska rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Hemolys |
| Kapacitet | 5 till 7 ml |
| För användning med (utrustning) | Rektangulär skopa i Rotor A-4-38 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 13 mm |
| Antal platser | 40 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |