Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rund skopa i rotor A-4-38
Produktkod. 10166461 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1,5 till 2 ml
15 mL
2,6 till 7 ml
25 mL
85 mL
9 till 15 ml
Typ av rör:
Eppendorf
Konisk falk
Monovette
Oak Ridge
Rund Botten
Standard
Vacutainer
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10166461
Brand: Eppendorf™ 5702732001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stort utbud av adaptrar för alla bloduppsamlingsrör och cellodlingsrörtyper
  • Adapter för Rotor A-4-38
  • För centrifugering av bloduppsamlingsrör eller koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk falk
Kapacitet 15 mL
För användning med (utrustning) Rund skopa i Rotor A-4-38
Borrningsstorlek (metrisk) 17 mm
Antal platser 4
Antal per förpackning 2 förpackningar