Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rund skopa i rotor A-4-38
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1,5 till 2 ml
15 mL
2,6 till 7 ml
25 mL
85 mL
9 till 15 ml
Typ av rör:
Eppendorf
Konisk falk
Monovette
Oak Ridge
Rund Botten
Standard
Vacutainer
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adapter för Rotor A-4-38
- För centrifugering av bloduppsamlingsrör eller koniska rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 15 mL |
| För användning med (utrustning) | Rund skopa i Rotor A-4-38 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 16 mm |
| Antal platser | 16 |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |