Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
100 x 9/10 ml
150 till 300 ml små blodpåsar
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
4 x 1000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 ml
48 x 50 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
För användning med (utrustning):
1000 ml bioflaska
15 ml koniskt rör
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska
250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska
4,5/6 ml blodprovsrör
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Ek Ridge™ Rör
50 ml dubbelt bioinnehållande kärl för 50 ml koniskt rör (kan kombineras med ClickSeal-lock)
500 ml Corning Flaska
500 ml Nalgene Flaska
750 ml polypropen bioflaska med bred mun och valfri TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprovsrör
Liten påse/cellodlingspåsar 4 x 2 påsar (< 350 ml)
Mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Ett sortiment av adaptrar för enastående flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | 250 ml konisk flaska |
| Kapacitet | 4 x 250 ml |
| Max. Diameter på rör | 62 mm |
| Max. Rörlängd | 145 mm |
| För användning med (utrustning) | 250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska |