Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Produktkod. 15169485 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
100 x 9/10 mL
150 till 300 ml små blodpåsar
164 x 4.5/6 mL
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 mL
48 x 50 mL
8 x 250 mL
96 x 15 mL
För användning med (utrustning):
1000 ml bioflaska
15 ml koniskt rör
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska
250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska
4,5/6 ml blodprovsrör
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Ek Ridge™ Rör
500 ml Corning Flaska
500 ml Nalgene Flaska
50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids)
750 ml polypropen bioflaska med bred mun och valfri TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprovsrör
Liten påse/cellodlingspåsar 4 x 2 påsar (< 350 ml)
Mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15169485
Brand: Thermo Scientific™ 75007302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett sortiment av adaptrar för enastående flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör 500 ml Corning Flaska
Kapacitet 4 x 500 mL
Max. Diameter på rör 98 mm
Max. Rörlängd 133 mm
För användning med (utrustning) 500 ml Corning Flaska