Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
100 x 9/10 mL
150 till 300 ml små blodpåsar
164 x 4.5/6 mL
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 mL
48 x 50 mL
8 x 250 mL
96 x 15 mL
För användning med (utrustning):
1000 ml bioflaska
15 ml koniskt rör
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska
250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska
4,5/6 ml blodprovsrör
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Ek Ridge™ Rör
500 ml Corning Flaska
500 ml Nalgene Flaska
50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids)
750 ml polypropen bioflaska med bred mun och valfri TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprovsrör
Liten påse/cellodlingspåsar 4 x 2 påsar (< 350 ml)
Mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Ett sortiment av adaptrar för enastående flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 20 x 50 mL |
| Max. Diameter på rör | 30 mm |
| Max. Rörlängd | 120 mm |
| För användning med (utrustning) | 50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids) |