Läs mer
Techne™ Ytterligare laddningsdocka
Produktkod. 15520314
:
2 Centrifuge Adaptrar
Produktkod. 15520314
Brand: Techne™ 9996670
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Techne™ Ytterligare laddningsdocka för användning med Prime Pro 48 Real Time PCR System
  • Denna ergonomiska plåtlastningsdocka möjliggör enkel laddning av en plåt
  • LED-bakgrundsbelysning låter användaren enkelt visualisera provladdning
  • Plattadapter passar standard centrifugrotorer
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 Centrifuge Adaptrar
För användning med (utrustning) Prime Pro 48 PCR-system i realtid
Produkttyp Ytterligare laddningsdocka