missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adeninhydroklorid, 99,20 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenine hydrochloride |
| CAS | 6055-72-7 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.992 |
| Molekylformel | C5H8ClN5O |
| MDL-nummer | MFCD11046306 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride |
| InChI-nyckel | MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering