Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex
Description
De QuantiGene Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex möjliggör mätning av genuttryck av all relevant ADME (absorption, distribution, metabolism och utsöndring) och toxikologiska biomarkörer genom analys av 80 RNA-mål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 genetiska mål som är inblandade i läkemedelsmetabolism, inklusive enzymer, transportörer och CYP, såväl som toxikologi och apoptos för effektiv profilering av din läkemedelsupptäckt och grundläggande forskningsprover.
QuantiGene Plex Paneler testas omfattande för målkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Detta kit är inte kompatibelt med MAGPIX instrument .
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Analyskit (kat. nr. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnars plattor.
Funktioner av QuantiGene Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex inkluderar:
- Sann multiplexing —mäter 80 gener av intresse och hushållningsgener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Inkvartering av svåra provtyper —fungerar med nedbrutet och tvärbundet RNA i FFPE-vävnader och blod
- Standardiserad plattform —använder 96-brunnars plattformat kompatibelt med Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och INTELLIFLEX-system (384-brunnars format tillgängligt på begäran)
- Enkelt arbetsflöde —använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
- Anpassa med validerade mål —om alternativa mål behövs i den här panelen, välj från vårt stora lager med över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
- Snabb vändning för denna katalogpanel för snabb leverans
Mål (80-plex): ABCA1, ABCB1, ABCB11, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCG2, ACTB, AOX1, B2M , BAX , BCL2, CASP3,CASP9, CES1, CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP2J2, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A4, CYP3A4, FMO1, FMO3, FMO5, GAPDH, GSTA2, GSTM1, GSTP1, GSTT1, GUSB, HMGB1, HMGCS2, HNF4A, HPRT1, NAT1, NAT2, PGK1, POLR2A, PPIB, RIPK1, RXRA, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, SLC10A1, NAT1, NAT2, PGK1, NAT1, NAT2, PGK1 SLC22A1, SLC22A2, SLC22A6, SLC22A7, SLC2A1, SLC3A1, SLCO1B1, SLCO1B3, SLCO2B1, SULT1A1, SULT2A1, SULT2B1, TBP, TFRC, TP11ATP1MT, UGTA3, UGTA1MT, UGTA UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, UGT2B15, UGT2B17, UGT2B4, UGT2B7, XDH
Panel- och signalförstärkningsteknik
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA från cellysat, vävnadshomogenat eller renat RNA. De möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering.
QuantiGene Plex paneler innehåller två komponenter: en målspecifik sonduppsättning och magnetiska infångningskulor. De målspecifika sonderna används för att fånga RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med en Luminex xMAP instrument. Den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och möjliggör med denna specifika panel human immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg dataanalys underlättas av QuantiGene Plex app för dataanalys.
Användningsområden
QuantiGene Plex Analysforskningsapplikationer inkluderar screening av sammansatta läkemedel av läkemedelskandidater, biomarkörverifiering, siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, mikroarrayvalidering, prediktiv toxikologi och detektion av translokationer och fusionsgener. I allmänhet kan vilken multiplex genuttrycksanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
Specifications
Specifications
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Genuttrycksanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Innehåll och lagring | Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas). Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C. Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses. |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 10 plattor |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Show More |