Läs mer
Grant Instruments™ TX150-serien uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Djup (metrisk) interiör:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Höjd (metrisk) interiör:
150 mm
200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
150 mm
300 mm
Temperaturområde:
-15 °C till +200 °C
0 °C till 200 °C
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Stabilitet± 0,01 ºC
- Stor, ljus fullfärgsskärm
- Ikonstyrd startskärm via en ratt och två funktionsknappar
- Programmering/temperaturprofilering (TX150, 1 program med 30 segment)
- Modell tillgänglig med/utan klämma (T-klämma)
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- 5-punkts användarkalibrering
- Användarjusterbar övertemperaturratt
- 5-punkts användarkalibrering
Specifications
Specifications
| Temperaturområde | -15 °C till +200 °C |
| Inkluderar | Inkluderar TX150 elpatron/omrörare med ST26 Bath |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) Interiör | 300 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 200 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 505 mm |