Läs mer
Fisherbrand™ 150 - Avancerad uppvärmd cirkulator och omrörningsbad med integrerad pump och rostfritt stålbad
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperaturområde:
15 °C till 150 °C
5 °C till 150 °C
Beskrivning
- Ger idealisk prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C.
- Modell tillgänglig med eller utan T-klämma för oberoende användning av praktiskt taget alla vertikala tankar.
- Stabilitet:± 0,01 °C / enhetlighet:± 0,05 °C
- Kraftfull integrerad pump för extern vätskecirkulation
- Stor, ljus färgskärm med ett urval av 5 språk
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Justerbar övertemperaturutskärning
- 5-punkts användarkalibrering
- Lätt att programmera via gränssnitt eller på distans via PC / Laptop med användarprogramvara
- Valfri fjärrsond
- Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 10 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 38 l |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | -15 °C (med doppningskylare) |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Temperaturområde | 5 °C till 150 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Material | Rostfritt stål |
| Garanti | 3 år |
| Mått (D x B x H) Inredning | 690 x 300 x 200 mm |
| Visa mer |