Läs mer
Fisherbrand™ 150 - Avancerad uppvärmd cirkulator och omrörningsbad med integrerad pump och rostfritt stålbad
Produktkod. 17295566 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (D x B x H) Inredning:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperaturområde:
15 °C till 150 °C
5 °C till 150 °C
Produktkod. 17295566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerad digital termostat erbjuder utmärkt temperaturstabilitet och temperaturkontroll för krävande applikationer.
  • Ger idealisk prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C.
  • Modell tillgänglig med eller utan T-klämma för oberoende användning av praktiskt taget alla vertikala tankar.
  • Stabilitet:± 0,01 °C / enhetlighet:± 0,05 °C
  • Kraftfull integrerad pump för extern vätskecirkulation
  • Stor, ljus färgskärm med ett urval av 5 språk
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Justerbar övertemperaturutskärning
  • 5-punkts användarkalibrering
  • Lätt att programmera via gränssnitt eller på distans via PC / Laptop med användarprogramvara
  • Valfri fjärrsond
  • Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -10 °C (med nedsänkningskylare)
Flödeshastighet 18 l/min.
Temperaturområde 5 °C till 150 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Material Rostfritt stål
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 325 x 300 x 150 mm
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz