Läs mer
Motic™ AE2000 Inverterat mikroskop
Huvud stil:
Seidentopf binokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Binokulärt/trinokulärt huvud Siedentopf typ 45°lutande, 360°snurrande
- Bredfälts okular N-WF 10X/20 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
- Sidvänt fyrdubbelt nosstycke
- CCIS planachromaterobjektiv PL4X, LWD PL40X
- CCIS planachromater fasobjektiv PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- ELWD kondensor N.A. 0,30
- Fasreglage Ph1, BF
- Fascentrerande teleskop
- Vanligt ställ med ställinsatser i metall och glas
- Halogenbelysning 6 V/30 W med intensitetskontroll och viloläge
Specifications
Specifications
| Inkluderar | 45 mm blå, gröna interferens- och neutraldensitetsfilter med filterreglage; Insexnyckel, dammskydd av vinyl, nätsladd |
| Spänning | 100/240 V (CE) |
| Designtyp | Omvänt mikroskop |
| Kondensor typ | ELWD kondensor N.A. 0,30 |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 200X, 400X |
| Måltyper | Infinity korrigerad planachromater, faskontrast |
| För användning med (applikation) | Designad för rutinmässig inspektion av levande celler |
| Nosstycke | Sidvänt fyrdubbelt |
| Elektriska krav | 6 V |
| Garanti | 2 år elektriska/5 år optiska och mekaniska delar |
| Show More |